Orders LinkContactUsLinkComponent
Proteinase K
Proteinase K
200 U, 1
Katalog # EDVO626
Leverandør:   EDVOTEK
Proteinase K
Katalog # EDVO626
Leverandør:  EDVOTEK
CAS nummer:  
Proteinase K
200 U, 1
CAS nummer:  
Price
225,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1
  • Pk Info:
    200 U
  • Cat. No.:
    EDVO626
  • CAS-nr:
    39450-01-6
  • Opbevaring betingelser:
    Freezer
  • Enzym navn:
    Proteinase K
Specifikationer