Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw Cap Tubes
Screw Cap Tubes
Leverandør:   MEGRO
Screw Cap Tubes
Leverandør:  MEGRO
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
For secure transport and storage of samples.
  • Made of selected, biologically inert polypropylene
  • Reliable sealing
  • Polyethylene screw cap
  • Not autoclavable
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Længde
    Rør udv. Ø
    Kasket inkluderet
    Lågfarve
    Tilgængelighed
    Price
  • MEGR122120
    Screwcap tubes with enclosed cap
    Screwcap tubes with enclosed cap
    13 ml
    ufarvet
    100 mm
    16 mm
    Yes
    Colour-21390331|Colour-21390353
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 804,00 kr
    804,00 kr
    1 * 1.000 Items
       804,00 kr
  • MEGR122121
    Screwcap tubes with fitted cap
    Screwcap tubes with fitted cap
    13 ml
    ufarvet
    100 mm
    16 mm
    Yes
    Colour-21390331|Colour-21390353
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.070,00 kr