Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Formaldehyd
Formaldehyd opløsning 4%, ReadiUse™ fixative reagent
Formaldehyd opløsning 4%, ReadiUse™ fixative reagent
AATB20010
:
AAT BIOQUEST
:
Formaldehyd opløsning 4%, ReadiUse™ fixative reagent
AATB20010
:
AAT BIOQUEST
:
Pakning:
Plastic bottle
Pakn:
50 mL
Seq:
2370
:
:
30.03 g/mol
:
5,II
:
GHS07
:
50-00-0
:
CH₂O
:
MFCD00003274