Orders LinkContactUsLinkComponent
iFluor® A7, Succinimidyl Ester
Leverandør:   AAT Bioquest
iFluor® A7, Succinimidyl Ester
Leverandør:  AAT Bioquest
Certifikater
iFluor® A7, Succinimidyl Ester
iFluor® A7, Succinimidyl Ester
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
AAT Bioquest's iFluor® A7 dye was developed for labeling proteins, in particular, antibodies.
  • Bright Fluorescence
  • High Photostability
  • Low Quenching On Proteins
  • pH-Independent Signal
 : For research use only.
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 µG
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 872,00 kr
    872,00 kr
    1 * 1 Each
       872,00 kr
  • 1 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - 2.350,00 kr
    2.350,00 kr
    1 * 1 mg
       2.350,00 kr
  • 5 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 8.220,00 kr
    8.220,00 kr
    1 * 5 mg
       8.220,00 kr
  • 10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 13.700,00 kr
    13.700,00 kr
    1 * 10 mg
       13.700,00 kr