Orders LinkContactUsLinkComponent
Dish, aluminium, disposable
Dish, aluminium, disposable
Leverandør:   PLUS PACK
Dish, aluminium, disposable
Leverandør:  PLUS PACK
Certifikater
Dish, aluminium, disposable
Dish, aluminium, disposable
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Aluminium.
Disposable evaporating dish/weighing dish.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Indv. Ø bund
    Indv. Ø×H
    Udv.Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • 106 ml
    56 mm
    70×35 mm
    80 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 367,00 kr
    367,00 kr
    1 * 100 Items
       367,00 kr
  • 35 ml
    44 mm
    70×14 mm
    77 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 382,00 kr
    382,00 kr
    1 * 100 Items
       382,00 kr
  • 66 ml
    75 mm
    86×12 mm
    94 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 100 Items
       280,00 kr