Orders LinkContactUsLinkComponent
DrySyn® varmeblokke
Leverandør:   ASYNT
DrySyn® varmeblokke
Leverandør:  ASYNT
Certifikater
DrySyn® varmeblokke
8 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Serien af DrySyn varmeblokke er alternativet til oliebade og varmekapper. Systemet giver mulighed for ren, sikker syntese til en eller flere reaktioner.
  • Kompatibelt med alle magnetomrørere med varmeplade
  • Sikker og hurtig temperaturstyring til over 300 ºC
  • Kan bruges med alle rundbundede standardkolber, kompatibel med kolber med flere halse
  • Lavt brønddesign forhindrer revner i glasset og giver bedre udsyn til reaktionen
  • Klar, anodiseret finish, resistent over for kemikalier og opløsningsmidler
  • Nem og sikker løft med varmeresistente håndtag
Product Family Options
DrySyn® varmeblokke med en position. Til en reaktion i kolber fra 50 ml op til 5000 ml
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 460-0124
    DrySyn Classic, sæt med 1000 ml bundplade og 4 indsatser til 50 ml, 100 ml, 250 ml og 500 ml kolber
    DrySyn Classic, sæt med 1000 ml bundplade og 4 indsatser til 50 ml, 100 ml, 250 ml og 500 ml kolber
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.610,00 kr
    11.610,00 kr
    1 * 1 Items
       11.610,00 kr
  • 442-0872
    DrySyn Maxi, sæt med 3000 ml bundplade og indsats til 2000 ml kolber
    DrySyn Maxi, sæt med 3000 ml bundplade og indsats til 2000 ml kolber
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.440,00 kr
    10.440,00 kr
    1 * 1 Items
       10.440,00 kr
  • 442-0851
    DrySyn SuperMaxi, til 5000 ml kolber
    DrySyn SuperMaxi, til 5000 ml kolber
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 10.640,00 kr
    10.640,00 kr
    1 * 1 Items
       10.640,00 kr
  • 442-1238
    DrySyn Scholar, kit with 250 ml base and insert for 100 ml flasks, with 2 heat resistant handles
    DrySyn Scholar, kit with 250 ml base and insert for 100 ml flasks, with 2 heat resistant handles
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 5.790,00 kr
    5.790,00 kr
    1 * 1 Items
       5.790,00 kr
  • ASYNADS14-50
    DrySyn Scholar 50 ml flask insert fits DrySyn Scholar kit
    DrySyn Scholar 50 ml flask insert fits DrySyn Scholar kit
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.120,00 kr
    1.120,00 kr
    1 * 1 Items
       1.120,00 kr
Tilbehør og ekstraudstyr til DrySyn® Classic
Produktinformation
  • Tilgængelighed
    Price
  • 460-0125
    DrySyn Multi, sæt med bundplade og 3×25 ml, 3×50 ml, og 3×100 ml kolbeindsatser
    DrySyn Multi, sæt med bundplade og 3×25 ml, 3×50 ml, og 3×100 ml kolbeindsatser
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.390,00 kr
    11.390,00 kr
    1 * 1 Items
       11.390,00 kr
  • 460-0126
    DrySyn Multi-M, sæt med bundplade og 3×100 ml og 3×250 ml kolbeindsatser
    DrySyn Multi-M, sæt med bundplade og 3×100 ml og 3×250 ml kolbeindsatser
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 11.050,00 kr
    11.050,00 kr
    1 * 1 Items
       11.050,00 kr
  • 442-0856
    DrySyn Multi-S, sæt med bundplade og 3×250 ml og 3×500 ml kolbeindsatser
    DrySyn Multi-S, sæt med bundplade og 3×250 ml og 3×500 ml kolbeindsatser
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 13.940,00 kr
    13.940,00 kr
    1 * 1 Items
       13.940,00 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 25 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    DrySyn Multi 25 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    442-0875
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 3.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 100 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    DrySyn Multi 100 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    442-0874
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 3.690,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 50 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    DrySyn Multi 50 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    442-0877
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 3.570,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi startsæt, bundplade og 1×25 ml, 1×50 ml og 1×100 ml kolbeindsatser
    DrySyn Multi startsæt, bundplade og 1×25 ml, 1×50 ml og 1×100 ml kolbeindsatser
    442-0878
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 6.730,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi, bundplade
    DrySyn Multi, bundplade
    442-0849
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 3.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 16 mm rør
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 16 mm rør
    460-0127
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi three position clamp, for use with base 460-0125
    DrySyn Multi three position clamp, for use with base 460-0125
    460-0132
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 24,2 mm rør
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 24,2 mm rør
    460-0130
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 20 mm rør
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 20 mm rør
    460-0129
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 25,5 mm rør
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til 25,5 mm rør
    460-0131
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-M klemme med 3-positioner
    DrySyn Multi-M klemme med 3-positioner
    460-0133
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-S 500 ml kolbeindsatser
    DrySyn Multi-S 500 ml kolbeindsatser
    442-0857
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 5.840,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-M supersæt, bundplade, med 12 kolbeindsatser (3×50 ml, 3×100 ml og 3×250 ml)
    DrySyn Multi-M supersæt, bundplade, med 12 kolbeindsatser (3×50 ml, 3×100 ml og 3×250 ml)
    442-0855
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 16.720,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-S klemme med 3-positioner
    DrySyn Multi-S klemme med 3-positioner
    442-0860
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.520,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-M startsæt, bundplade og 3×250 ml kolbeindsatse
    DrySyn Multi-M startsæt, bundplade og 3×250 ml kolbeindsatse
    442-0853
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 8.570,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til brugertilpasning til rør i andre størrelser. Minimumbestilling 3× pakker
    DrySyn Multi 4-positions indsatser til reaktionsrør, til brugertilpasning til rør i andre størrelser. Minimumbestilling 3× pakker
    442-0850
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi three position reaction vial inserts, for 28,2 mm vials
    DrySyn Multi three position reaction vial inserts, for 28,2 mm vials
    442-1240
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 500 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    DrySyn Classic 500 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    442-0867
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn MULTI M, bundplade
    DrySyn MULTI M, bundplade
    442-0854
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.440,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi 10 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    DrySyn Multi 10 ml kolbeindsatse, kompatible med alle bundplader
    442-0873
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 3.390,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-S startsæt, bundplade og 3×500 ml kolbeindsatse
    DrySyn Multi-S startsæt, bundplade og 3×500 ml kolbeindsatse
    442-0858
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 10.600,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-M 250 ml kolbeindsatser
    DrySyn Multi-M 250 ml kolbeindsatser
    442-0852
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3 Items - 4.520,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi-S, bundplade
    DrySyn Multi-S, bundplade
    442-0859
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.780,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 100 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    DrySyn Classic 100 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    442-0864
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic-bundplade til 1000 ml kolber
    DrySyn Classic-bundplade til 1000 ml kolber
    442-0868
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.170,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 250 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    DrySyn Classic 250 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    442-0865
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 50 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    DrySyn Classic 50 ml kolbeindsats, passer til DrySyn Classic-bundplade
    442-0866
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.350,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Multi complete kit, wheaton reactor vials, for tubes up to 25,75 Ø mm
    DrySyn Multi complete kit, wheaton reactor vials, for tubes up to 25,75 Ø mm
    ASYNADS3-PS-25.75
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • DrySyn Classic 25 ml adapter insert
    DrySyn Classic 25 ml adapter insert
    ASYNADS1-25