Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen lamp 24 V
B15s, 24 V, 21 V W
Katalog # 139-0146
Leverandør:   OSRAM
Halogen lamp 24 V
Katalog # 139-0146
Leverandør:  OSRAM
Halogen lamp 24 V
B15s, 24 V, 21 V W
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Type of bulb commonly used in lorries/trucks.
Specifikationer
  • Grundlag:
    B15s
  • Effekt:
    21 V W
  • Spænding:
    24 V