Orders LinkContactUsLinkComponent
Table clamp
Table clamp
Table clamp, 60 mm/ Ø13 mm
Katalog # 241-7350
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Table clamp
Katalog # 241-7350
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Table clamp
Table clamp
Table clamp, 60 mm/ Ø13 mm
Price
376,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium alloy, powder coated.
  • For rods up to Ø 13 mm
  • For benches up to 60 mm
  • Hinged screws for rapid, easy fixing
Specifikationer
  • Spændvidde:
    60 mm/ Ø13 mm
  • Beskrivelse:
    Table clamp