Orders LinkContactUsLinkComponent
SteriWare Graduated Beakers
SteriWare Graduated Beakers
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
SteriWare Graduated Beakers
SteriWare Graduated Beakers
10 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The SteriWare range of greduated beakers are ideal for use in the production of drugs, chemicals and cosmetics.
  • Made from food grade, FDA and EC compliant PP
  • Individually bagged
  • Choice of sterile and non sterile
  • Wide range of sizes
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
The range of individually bagged graduated beakers from sampling systems are crucial in the production of drugs, chemicals and cosmetics. As they are indivicually bagged they prevent cross contamination and they have graduation marks and a pouring spout to ensure the convnenient handling of liquids.
Product Family Options
Sterile
Produktinformation
  • Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP8008P-25S
    SteriWare beaker
    SteriWare beaker
    25 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 50 Items
       1.540,00 kr
  • SAMP8008P-50S
    SteriWare beaker
    SteriWare beaker
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.580,00 kr
    1.580,00 kr
    1 * 50 Items
       1.580,00 kr
  • SAMP8008P-100S
    SteriWare beaker
    SteriWare beaker
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 1.660,00 kr
    1.660,00 kr
    1 * 50 Items
       1.660,00 kr
  • SteriWare beaker
    250 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 1.990,00 kr
    1.990,00 kr
    1 * 40 Items
       1.990,00 kr
  • SAMP8008P-2000S
    SteriWare beaker
    SteriWare beaker
    2000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items
    1 * 15 Items - 1.580,00 kr
    1.580,00 kr
    1 * 15 Items
       1.580,00 kr
Non sterile
Produktinformation
  • Kapacitet
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP8008P-25
    SteriWare beaker
    SteriWare beaker
    25 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 805,00 kr
    805,00 kr
    1 * 50 Items
       805,00 kr
  • SAMP8008P-50
    SteriWare beaker
    SteriWare beaker
    50 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 825,00 kr
    825,00 kr
    1 * 50 Items
       825,00 kr
  • SAMP8008P-100
    SteriWare beaker
    SteriWare beaker
    100 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 858,00 kr
    858,00 kr
    1 * 50 Items
       858,00 kr
  • SAMP8008P-250
    SteriWare beaker
    SteriWare beaker
    250 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 40 Items
    1 * 40 Items - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 40 Items
       1.290,00 kr
  • SAMP8008P-2000
    SteriWare beaker
    SteriWare beaker
    2000 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15 Items
    1 * 15 Items - 807,00 kr
    807,00 kr
    1 * 15 Items
       807,00 kr