Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips
Pipette tips
Leverandør:   EDVOTEK
Pipette tips
Leverandør:  EDVOTEK
Certifikater
Pipette tips
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Spidstype
    Volumen
    Spits farge
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • Ultra
    0,5 - 10 µl
    Transparent
    2 racks, 96 i hvert
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 192 Items
    1 * 192 Items - 135,00 kr
    135,00 kr
    1 * 192 Items
       135,00 kr
  • Standard
    200 - 1000 µl
    Blue
    2 racks, 96 i hvert
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 192 Items
    1 * 192 Items - 171,00 kr
    171,00 kr
    1 * 192 Items
       171,00 kr
  • Standard
    1 - 200 µl
    Yellow
    Pose med 1000
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 404,00 kr
    404,00 kr
    1 * 1.000 Items
       404,00 kr
  • Standard
    200 - 1000 µl
    Blue
    Pose med 1000
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 539,00 kr
    539,00 kr
    1 * 1.000 Items
       539,00 kr
  • Standard
    1 - 200 µl
    Yellow
    2 racks, 96 i hvert
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 192 Items
    1 * 192 Items - 135,00 kr
    135,00 kr
    1 * 192 Items
       135,00 kr
  • Fine tip
    1 - 200 µl
    Transparent
    2 racks, 96 i hvert
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 204 Items
    1 * 204 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 204 Items
       315,00 kr
  • Ultra
    0,5 - 10 µl
    Transparent
    Pose med 1000
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 539,00 kr
    539,00 kr
    1 * 1.000 Items
       539,00 kr