Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur Pipettes
Pasteur Pipettes
Leverandør:   KARTELL
Pasteur Pipettes
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Pasteur Pipettes
Pasteur Pipettes
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Disposable polyethylene pipette with bulb and graduations. The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
  • Device for professional use in laboratory analysis
  • Slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Overall pipette length: 150 mm
Non sterile pipettes are available in multi-packs. Sterile pipettes are individually wrapped.
Product Family Options
Produktinformation
  • Dråber pr ml
    Sugevolumen
    Stilk Ø
    Steril
    Tilgængelighed
    Price
  • 28
    3,5 ml
    2,5 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.620,00 kr
    1.620,00 kr
    1 * 6 Items
       1.620,00 kr
  • 23
    3,5 ml
    5 mm
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1.440,00 kr
    1.440,00 kr
    1 * 6 Items
       1.440,00 kr
  • 21
    3,5 ml
    7,8 mm
    +
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 676,00 kr
    676,00 kr
    1 * 500 Items
       676,00 kr