Orders LinkContactUsLinkComponent
KryTech 610 Cut Resistant Gloves
KryTech 610 Cut Resistant Gloves
 :   MAPA
KryTech 610 Cut Resistant Gloves
 :  MAPA
KryTech 610 Cut Resistant Gloves
A cut protection with a maximum comfort.
  • A seamless plaited glove for very good fit, dexterity and flexibility
  • Optimal breathability
  • Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting
  • Interior finish: Seamless textile support from HDPE fibres
  • Exterior finish: Ventilated back
Washable up to 3 times at 60 °C without any alteration on performances allowing to extend glove lifespan, reduce costs and waste. Cut level easy to identify thanks to the marking on the back of the glove.
Certifications: EN 388:2016 (4X43C); ISO 13997:14.9N (1519 g); EN ISO 21420: 5/5; Cat II.
Packaging: 1 pair/bag, 12 pairs/bag, 48 pairs/carton.
  • Catalog No:
  • MAPA34610016
  • MAPA34610017
  • MAPA34610018
  • MAPA34610019
  • MAPA34610010
  • MAPA34610011
  • Model:
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • KryTech 610
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Foringsmateriale:
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • HDPE
  • Måler:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • EN norm:
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
  • EN 388 (4X43C)
Product Family Options
  • Handske størrelse
    Farve
    Længde
  • 6
    grå
    230 - 280 mm
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 12 Par
       1.910,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34610016
    Model
    KryTech 610
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388 (4X43C)
  • 7
    grå
    230 - 280 mm
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 12 Par
       1.910,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34610017
    Model
    KryTech 610
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388 (4X43C)
  • 8
    grå
    230 - 280 mm
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 12 Par
       1.910,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34610018
    Model
    KryTech 610
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388 (4X43C)
  • 9
    grå
    230 - 280 mm
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 12 Par
       1.910,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34610019
    Model
    KryTech 610
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388 (4X43C)
  • 10
    grå
    230 - 280 mm
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 12 Par
       1.910,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34610010
    Model
    KryTech 610
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388 (4X43C)
  • 11
    grå
    230 - 280 mm
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 1.910,00 kr
    1.910,00 kr
    1 * 12 Par
       1.910,00 kr
    Specifications
    Cat. No.
    MAPA34610011
    Model
    KryTech 610
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Foringsmateriale
    HDPE
    Måler
    13
    Manchet
    Strikket
    EN norm
    EN 388 (4X43C)