Orders LinkContactUsLinkComponent
SPE Column, NBE OFX
SPE Column, NBE OFX
Column NBE OFX, 30 µm, 1 ml, 3 mg
Katalog # TCAT633-0031R-NBE
Leverandør:   Tecan
SPE Column, NBE OFX
Katalog # TCAT633-0031R-NBE
Leverandør:  Tecan
SPE Column, NBE OFX
Column NBE OFX, 30 µm, 1 ml, 3 mg
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 96 Items
Product Details & Documents
Proprietary blend of ion-exchange and water-wettable polymer targeted towards oral fluid collection devices.
Specifikationer
  • Partikelstørrelse:
    30 µm
  • Kapacitet:
    1 ml
  • Beskrivelse:
    Column NBE OFX
  • Lejevægt:
    3 mg