Orders LinkContactUsLinkComponent
SPE Columns, NBE HPSCX
SPE Columns, NBE HPSCX
Leverandør:   Tecan
SPE Columns, NBE HPSCX
Leverandør:  Tecan
Certifikater
SPE Columns, NBE HPSCX
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Mixed mode sorbent with both reverse-phase and strong cationic exchange chemistries.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
Its high surface area provides excellent capacity and a high selectivity for basic analytes. Ideal for drug monitoring, screening, identification, confirmation and quantitation.
Product Family Options
Produktinformation
  • Fase
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • TCAT427-0021R-NBE
    Column NBE HPSCX
    Column NBE HPSCX
    HPSCX
    30 µm
    1 ml
    2,5 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items
  • TCAT427-0051R-NBE
    Column NBE HPSCX
    Column NBE HPSCX
    HPSCX
    30 µm
    1 ml
    5,0 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items