Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® WWP SPE Columns
Cerex® WWP SPE Columns
Leverandør:   Tecan
Cerex® WWP SPE Columns
Leverandør:  Tecan
Certifikater
Cerex® WWP SPE Columns
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Microparticulate water wettable polymer provides great chemical stability and ideal for synthetic cannabinoids analysis.
Product Family Options
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • TCAT676-0201R
    Cerex Atlas® column WWP
    Cerex Atlas® column WWP
    WWP
    80 Å
    20 µm
    1 ml
    20 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items
  • TCAT676-0353C
    Cerex Atlas® column WWP
    Cerex Atlas® column WWP
    WWP
    80 Å
    20 µm
    3 ml
    35 mg