Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® WWP2 SPE Columns
Cerex® WWP2 SPE Columns
Leverandør:   Tecan
Cerex® WWP2 SPE Columns
Leverandør:  Tecan
Certifikater
Cerex® WWP2 SPE Columns
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polymeric water-wettable resin ideal for reverse-phase retention of aqueous samples.
  • Reversed-phase
  • Liquid handler compatible
Special water wettable polymer with 300 Å pore size ideal for protein digest clean up and other protein related workflows.
Product Family Options
Produktinformation
  • Fase
    Porestørrelse
    Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • TCAT417-0101R
    Column Cerex WWP2
    Column Cerex WWP2
    WWP2
    300 Å
    30 µm
    1 ml
    10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TCAT417-0101R
  • TCAT30147136
    Column WWP2
    Column WWP2
    WWP2
    300 Å
    30 µm
    3 ml
    35 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TCAT30147136
  • TCAT30163879
    Column Cerex WWP2
    Column Cerex WWP2
    WWP2
    300 Å
    30 µm
    6 ml
    200 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    TCAT30163879