Orders LinkContactUsLinkComponent
Cerex® HPSAX SPE Columns
Leverandør:   Tecan
Cerex® HPSAX SPE Columns
Leverandør:  Tecan
Certifikater
Cerex® HPSAX SPE Columns
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Polymeric strong anionic exchange chemistry.
  • Ion-exchange
  • Liquid handler compatible
20 µm polymer micro particulate with strong anionic exchange chemistry providing large contact zone for sorbent analyte interaction resulting in fast and uniform sample prep. Ideal for acidic compounds.
Product Family Options
Produktinformation
  • Partikelstørrelse
    Kapacitet
    Lejevægt
    Tilgængelighed
    Price
  • TCAT412-0101RCH
    Column Cerex HPSAX
    Column Cerex HPSAX
    20 µm
    1 ml
    10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items
  • TCAT412-0101R
    Column Cerex HPSAX
    Column Cerex HPSAX
    20 µm
    1 ml
    10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items
  • TCAT412-0201R
    Column Cerex HPSAX
    Column Cerex HPSAX
    20 µm
    1 ml
    20 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items
  • TCAT412-0353C
    Column HPSAX
    Column HPSAX
    20 µm
    3 ml
    35 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items
  • TCAT412-0401R
    Column Cerex HPSAX
    Column Cerex HPSAX
    20 µm
    1 ml
    40 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 96 Items
    1 * 96 Items