Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
50 mL
Katalog # SUPLP4494-50ML
Leverandør:   Merck
Kaliumhydroxid
Katalog # SUPLP4494-50ML
Leverandør:  Merck
CAS nummer:  1310-58-3
Kaliumhydroxid
50 mL
CAS nummer:  1310-58-3
Price
752,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Potash caustic, Caustic potash
  • CAS nummer:1310-58-3
  • Formel:KOH
  • MDL nummer:MFCD00003553
  • Molecular Weight:56.11 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    50 mL