Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder Spatulas
Powder Spatulas
Leverandør:   USBECK Laborgeräte
Powder Spatulas
Leverandør:  USBECK Laborgeräte
Certifikater
Powder Spatulas
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Double-ended powder spatula made of stainless steel. With one half-rounded and one flat end.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • 9 mm width
Excellent chemical resistance. High temperature resistance.
Product Family Options
Produktinformation
  • Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • USBE3283
    Powder spatula, 9 g weight
    Powder spatula, 9 g weight
    185 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 28,70 kr
    28,70 kr
    1 * 1 Items
       28,70 kr
  • USBE3284
    Powder spatula, 10 g weight
    Powder spatula, 10 g weight
    210 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 31,10 kr
    31,10 kr
    1 * 1 Items
       31,10 kr