Orders LinkContactUsLinkComponent
HIGH STAT PLUS ESD Jackets
Leverandør:   ALSICO HIGHTECH
HIGH STAT PLUS ESD Jackets
Leverandør:  ALSICO HIGHTECH
Certifikater
HIGH STAT PLUS ESD Jackets
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Unisex ESD jackets.
  • Upright collar
  • Centre front closure with hidden zipper and press studs
  • Adjustable waistband with press studs
  • Chest pocket left with zipper
  • Chest pocket right with flap and hidden press studs
  • 2 side pockets with vertical zipper
  • Inset sleeves
  • Adjustable sleeve ends with press studs
  • Accents in royal blue
  • ESD logo
Industrial launderable.
 : Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ALSO1017456-XS
  • ALSO1017456-S
  • ALSO1017456-M
  • ALSO1017456-L
  • ALSO1017456-XL
  • ALSO1017456-2XL
  • Outfit applikationer:
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Risk area:
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Stof:
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • Vægt:
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Farve
    Tøj størrelse
    Beklædningsgenstand
    Tilgængelighed
    Price
  • ESD
    sort/blå
    XS
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 751,00 kr
    751,00 kr
    1 * 1 Items
       751,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1017456-XS
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    sort/blå
    S
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 751,00 kr
    751,00 kr
    1 * 1 Items
       751,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1017456-S
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    sort/blå
    M
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 751,00 kr
    751,00 kr
    1 * 1 Items
       751,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1017456-M
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    sort/blå
    L
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 751,00 kr
    751,00 kr
    1 * 1 Items
       751,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1017456-L
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    sort/blå
    XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 751,00 kr
    751,00 kr
    1 * 1 Items
       751,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1017456-XL
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    sort/blå
    XXL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 751,00 kr
    751,00 kr
    1 * 1 Items
       751,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1017456-2XL
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²