Orders LinkContactUsLinkComponent
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
Leverandør:   ALSICO HIGHTECH
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
Leverandør:  ALSICO HIGHTECH
Certifikater
HIGH STAT PLUS ESD Labcoats
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Unisex ESD labcoat with long sleeves.
  • Reverse collar
  • Centre front closure with hidden press studs
  • 1 chest pocket on the left
  • 1 inside pocket at chest level on the right
  • 2 patched side pockets
  • Inset sleeves, adjustable with press studs at the bottom
  • ESD logo
Industrial launderable.
 : Oeko-Tex® standard 100; IEC 61340 - 4 - 9:2016.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ALSO1000709-XS
  • ALSW1031122-S
  • ALSO1000709-2XL
  • ALSO1002183-XS
  • ALSO1002183-S
  • ALSO1002183-M
  • ALSO1002183-L
  • ALSO1002183-XL
  • ALSO1002183-2XL
  • ALSO1000547-XS
  • ALSO1000547-S
  • ALSO1000547-M
  • ALSO1000547-L
  • ALSO1000547-XL
  • ALSO1000547-2XL
  • Outfit applikationer:
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Cleanroom|Industrial
  • Risk area:
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • ESD
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Stof:
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • 68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
  • Vægt:
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
  • 175 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Farve
    Tøj størrelse
    Beklædningsgenstand
    Tilgængelighed
    Price
  • ESD
    hvid
    XS
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 516,00 kr
    516,00 kr
    1 * 1 Items
       516,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1000709-XS
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    hvid
    S
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 422,00 kr
    422,00 kr
    1 * 1 Items
       422,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1031122-S
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    hvid
    XXL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 516,00 kr
    516,00 kr
    1 * 1 Items
       516,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1000709-2XL
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    grå
    XS
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1002183-XS
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    grå
    S
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1002183-S
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    grå
    M
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1002183-M
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    grå
    L
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1002183-L
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    grå
    XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1002183-XL
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    grå
    XXL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1002183-2XL
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    blå
    XS
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1000547-XS
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    blå
    S
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1000547-S
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    blå
    M
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1000547-M
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    blå
    L
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1000547-L
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    blå
    XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1000547-XL
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²
  • ESD
    blå
    XXL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 577,00 kr
    577,00 kr
    1 * 1 Items
       577,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSO1000547-2XL
    Outfit applikationer
    Cleanroom|Industrial
    Risk area
    ESD
    Køn
    Unisex
    Sleeve or leg length
    Long
    Stof
    68% polyester/30,5% cotton/1,5% carbon
    Vægt
    175 g/m²