Orders LinkContactUsLinkComponent
APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
Leverandør:   ALSICO
APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
Leverandør:  ALSICO
Certifikater
APC 2 FLASH Multirisk Labcoats
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Multirisk labcoat especially designed for APC 2.
  • ATPV value: 26,6 cal/cm²
  • ELIM value: 21 cal/cm²
  • Modern fit
  • Upright, rounded collar
  • Centre front closure with hidden press studs, ECO design
  • Inside zipped pocket
  • 2 large side pockets with flap and hidden press studs
  • Long sleeves with sleeve cuffs and elastic
  • Piping in accent colour
Industrial launderable.
 : Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC2; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 2 A1; EN 13034 +A1.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ALSW1030929-S
  • ALSW1030929-M
  • ALSW1030929-L
  • ALSW1030929-XL
  • ALSW1030929-2XL
  • ALSW1030929-3XL
  • ALSW1030929-4XL
  • Outfit applikationer:
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Risk area:
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Køn:
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Lukkestørrelse:
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Stof:
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
  • Vægt:
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
  • 480 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Farve
    Tøj størrelse
    Beklædningsgenstand
    Tilgængelighed
    Price
  • Multirisk
    grå
    S
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,620.00
    kr1,620.00
    1 * 1 Items
       kr1,620.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030929-S
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Vægt
    480 g/m²
  • Multirisk
    grå
    M
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,620.00
    kr1,620.00
    1 * 1 Items
       kr1,620.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030929-M
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Vægt
    480 g/m²
  • Multirisk
    grå
    L
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,620.00
    kr1,620.00
    1 * 1 Items
       kr1,620.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030929-L
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Vægt
    480 g/m²
  • Multirisk
    grå
    XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,620.00
    kr1,620.00
    1 * 1 Items
       kr1,620.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030929-XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Vægt
    480 g/m²
  • Multirisk
    grå
    XXL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr1,620.00
    kr1,620.00
    1 * 1 Items
       kr1,620.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030929-2XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Vægt
    480 g/m²
  • Multirisk
    grå
    3XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,100.00
    kr2,100.00
    1 * 1 Items
       kr2,100.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030929-3XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Vægt
    480 g/m²
  • Multirisk
    grå
    4XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr2,100.00
    kr2,100.00
    1 * 1 Items
       kr2,100.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030929-4XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    Outer fabric: 54% modacrylic/44% cotton/2% antistatic
    Lining: 45% modacrylic/35% cotton/18% polyamide/2% carbon
    Vægt
    480 g/m²