Orders LinkContactUsLinkComponent
LAVA Multirisk Jackets
Leverandør:   ALSICO
LAVA Multirisk Jackets
Leverandør:  ALSICO
Certifikater
LAVA Multirisk Jackets
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Comfortable, multirisk jacket in inherent flame retardant fabric.
  • Modern fit
  • Upstanding rounded collar
  • Front closure with hidden studs
  • ECO design
  • Inside zipped pocket
  • 2 large side pockets with flap and hidden press studs
  • Long sleeves with elasticated sleeve cuffs
  • Piping in accent colour orange
Industrial launderable.
 : Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC1; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 1 A1; EN 13034 +A1.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • ALSW1030949-S
  • ALSW1030949-M
  • ALSW1030949-L
  • ALSW1030949-XL
  • ALSW1030949-2XL
  • ALSW1030949-3XL
  • ALSW1030949-4XL
  • ALSW1030951-S
  • ALSW1030951-M
  • ALSW1030951-L
  • ALSW1030951-XL
  • ALSW1030951-2XL
  • ALSW1030951-3XL
  • ALSW1030951-4XL
  • Outfit applikationer:
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
  • Risk area:
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Flame-retardant|Anti-static
  • Køn:
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • For mænd
  • Sleeve or leg length:
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Long
  • Lukkestørrelse:
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Med trykknapper
  • Stof:
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
  • Vægt:
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 320 g/m²
  • 260 g/m²
  • 260 g/m²
  • 260 g/m²
  • 260 g/m²
  • 260 g/m²
  • 260 g/m²
  • 260 g/m²
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Farve
    Tøj størrelse
    Beklædningsgenstand
    Tilgængelighed
    Price
  • Multirisk
    marineblå/mørkeblå
    S
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 927,00 kr
    927,00 kr
    1 * 1 Items
       927,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030949-S
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
    Vægt
    320 g/m²
  • Multirisk
    marineblå/mørkeblå
    M
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 927,00 kr
    927,00 kr
    1 * 1 Items
       927,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030949-M
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
    Vægt
    320 g/m²
  • Multirisk
    marineblå/mørkeblå
    L
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 927,00 kr
    927,00 kr
    1 * 1 Items
       927,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030949-L
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
    Vægt
    320 g/m²
  • Multirisk
    marineblå/mørkeblå
    XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 927,00 kr
    927,00 kr
    1 * 1 Items
       927,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030949-XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
    Vægt
    320 g/m²
  • Multirisk
    marineblå/mørkeblå
    XXL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 927,00 kr
    927,00 kr
    1 * 1 Items
       927,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030949-2XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
    Vægt
    320 g/m²
  • Multirisk
    marineblå/mørkeblå
    3XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 1 Items
       1.210,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030949-3XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
    Vægt
    320 g/m²
  • Multirisk
    marineblå/mørkeblå
    4XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 1 Items
       1.210,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030949-4XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
    Vægt
    320 g/m²
  • Multirisk
    sort/grå
    S
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 732,00 kr
    732,00 kr
    1 * 1 Items
       732,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030951-S
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
    Vægt
    260 g/m²
  • Multirisk
    sort/grå
    M
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 732,00 kr
    732,00 kr
    1 * 1 Items
       732,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030951-M
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
    Vægt
    260 g/m²
  • Multirisk
    sort/grå
    L
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 732,00 kr
    732,00 kr
    1 * 1 Items
       732,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030951-L
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
    Vægt
    260 g/m²
  • Multirisk
    sort/grå
    XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 732,00 kr
    732,00 kr
    1 * 1 Items
       732,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030951-XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
    Vægt
    260 g/m²
  • Multirisk
    sort/grå
    XXL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 732,00 kr
    732,00 kr
    1 * 1 Items
       732,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030951-2XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
    Vægt
    260 g/m²
  • Multirisk
    sort/grå
    3XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 952,00 kr
    952,00 kr
    1 * 1 Items
       952,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030951-3XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
    Vægt
    260 g/m²
  • Multirisk
    sort/grå
    4XL
    Regular
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 952,00 kr
    952,00 kr
    1 * 1 Items
       952,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ALSW1030951-4XL
    Outfit applikationer
    Chemical protection|Fire protection|Welding|Industrial|Mechanical protection
    Risk area
    Flame-retardant|Anti-static
    Køn
    For mænd
    Sleeve or leg length
    Long
    Lukkestørrelse
    Med trykknapper
    Stof
    79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
    Vægt
    260 g/m²