Orders LinkContactUsLinkComponent
Legacy Step-On Containers
Legacy Step-On Containers
Legacy Step-On Containers
Certifikater
Legacy Step-On Containers
Legacy Step-On Containers
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These Rubbermaid Commercial step-on containers provide sanitary waste management.
  • Slow close, integrated lid damper keeps odours and bacteria from escaping
  • Puncture-resistant, all-plastic construction
  • Ideal for medical waste containment
  • Quiet, heavy-duty pedal for hands-free, sanitary use
  • Compliant with industry standards, such as FM, OSHA, and OBRA
  • Supplied with a five-year warranty
The Legacy step-on container enables hands-free sanitary waste management. These trash cans are ideal for areas where medical waste originates, including patient rooms, lab procedure rooms, and emergency rooms. The garbage can features tough, puncture-resistant, all-plastic construction and a quiet, heavy-duty pedal for hands-free sanitary use. These garbage cans offer a slow close integrated lid damper to help keep odours and bacteria from escaping.
Product Family Options
30 L Legacy Step-on containers
Produktinformation
  • Farve
    Materiale
    Kapacitet
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • beige
    PE
    30 L
    413×400×435 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 1 Items
       1.760,00 kr
  • rød
    PE
    30 L
    413×400×435 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 1 Items
       1.760,00 kr
  • hvid
    PE
    30 L
    413×400×435 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 1 Items
       1.760,00 kr
45 L Legacy Step-on containers
Produktinformation
  • Farve
    Materiale
    Kapacitet
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • beige
    PE
    45 L
    413×400×600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.120,00 kr
    2.120,00 kr
    1 * 1 Items
       2.120,00 kr
  • rød
    PE
    45 L
    413×400×600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.120,00 kr
    2.120,00 kr
    1 * 1 Items
       2.120,00 kr
  • hvid
    PE
    45 L
    413×400×600 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.120,00 kr
    2.120,00 kr
    1 * 1 Items
       2.120,00 kr
68 L Legacy Step-on containers
Produktinformation
  • Farve
    Materiale
    Kapacitet
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • rød
    PE
    68 L
    502×410×673 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.490,00 kr
    2.490,00 kr
    1 * 1 Items
       2.490,00 kr
  • hvid
    PE
    68 L
    502×410×673 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.490,00 kr
    2.490,00 kr
    1 * 1 Items
       2.490,00 kr
87 L Legacy Step-on containers
Produktinformation
  • Farve
    Materiale
    Kapacitet
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • beige
    PE
    87 L
    502×410×826 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • rød
    PE
    87 L
    502×410×826 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr
  • hvid
    PE
    87 L
    502×410×826 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.510,00 kr
    3.510,00 kr
    1 * 1 Items
       3.510,00 kr