Orders LinkContactUsLinkComponent
Vis-Tex Cut Gloves Long Cuff
Vis-Tex Cut Gloves Long Cuff
Leverandør:   Portwest
Vis-Tex Cut Gloves Long Cuff
Leverandør:  Portwest
Certifikater
Vis-Tex Cut Gloves Long Cuff
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cut level D glove with PU dipping for high abrasion resistance, the HPPE and Glass Fibre liner also achieves a level 1 for contact heat.
  • Level D cut resistance
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Smooth PU coating for increased abrasion resistance
  • Extended cuff for wrist and forearm protection
  • High visibility liner
  • Tested for both cut and heat protection
  • Palm dipped to increase dexterity and ventilation
  • Breathable seamless liner
  • ANSI cut level A4
Flexible hi-vis lining for optimum protection and comfort. Extended 10 cm cuff adds additional protection to the wrist and forearm area. Retail tag aids presentation for retail sales.
Colours: Orange/black
Certifications: EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5, EN 388: 2016 + A1: 2018 4X43D, EN 407: 2020 X1XXXX. ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A4, ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level 6. CE certified.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PRTWA631O8RS
  • PRTWA631O8RL
  • PRTWA631O8RXXL
  • PRTWA631O8RXXXL
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Latex/latex-fri:
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Materiale:
  • Polyester/steel fibre
  • Polyester/steel fibre
  • Polyester/steel fibre
  • Polyester/steel fibre
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • S
    orange/sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 701,00 kr
    701,00 kr
    1 * 12 Par
       701,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA631O8RS
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Materiale
    Polyester/steel fibre
    Sterility
    Non sterile
  • L
    orange/sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 701,00 kr
    701,00 kr
    1 * 12 Par
       701,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA631O8RL
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Materiale
    Polyester/steel fibre
    Sterility
    Non sterile
  • XXL
    orange/sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 701,00 kr
    701,00 kr
    1 * 12 Par
       701,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA631O8RXXL
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Materiale
    Polyester/steel fibre
    Sterility
    Non sterile
  • 3XL
    orange/sort
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Par
    1 * 12 Par - 701,00 kr
    701,00 kr
    1 * 12 Par
       701,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA631O8RXXXL
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Materiale
    Polyester/steel fibre
    Sterility
    Non sterile