Orders LinkContactUsLinkComponent
TIG Welding Gauntlets
TIG Welding Gauntlets
Leverandør:   Portwest
TIG Welding Gauntlets
Leverandør:  Portwest
Certifikater
TIG Welding Gauntlets
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The TIG Ultra Welding Gauntlet offers fantastic dexterity with a goat leather palm and excellent burn resistance due to the split leather backing. Designed for the professional TIG welder with aramid stitching for ultra durability.
  • EN12477 Type A welding protection
  • Premium quality leather welding gauntlet
  • The ultimate in dexterity for welders
  • Made from high quality durable goat leather
Ideal for welding and metal handling, these gloves feature reinforced Aramid stitching for maximum durability and burn protection.
Colour: Brown
Certifications: EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2, EN 388: 2016 + A1: 2018 3243X, EN 12477: 2001 Type A, EN 407: 2020 422X31. ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A2. CE certified.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PRTWA521BRRL
  • PRTWA521BRRXL
  • PRTWA521BRRXXL
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Latex/latex-fri:
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Materiale:
  • Leather/polyester
  • Leather/polyester
  • Leather/polyester
  • Sterility:
  • Non sterile
  • Non sterile
  • Non sterile
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Handske størrelse
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • L
    brun
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 113,00 kr
    113,00 kr
    1 * 1 Par
       113,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA521BRRL
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Materiale
    Leather/polyester
    Sterility
    Non sterile
  • XL
    brun
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 113,00 kr
    113,00 kr
    1 * 1 Par
       113,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA521BRRXL
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Materiale
    Leather/polyester
    Sterility
    Non sterile
  • XXL
    brun
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Par
    1 * 1 Par - 113,00 kr
    113,00 kr
    1 * 1 Par
       113,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWA521BRRXXL
    Ambidextrous/Hånd-specifik
    Hånd-specifik
    Engangs/Genbrugelig
    Genanvendelig
    Latex/latex-fri
    Latex-fri
    Med pudder/pudderfri
    Pudderfri
    Materiale
    Leather/polyester
    Sterility
    Non sterile