Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR® Sample Vials
VWR® Sample Vials
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Screw neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
  • Highly resistant against chemicals
  • High temperature resistance
  • Delivered with screw caps
Ideal for storage of liquid and powders.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Farve
    Kasket inkluderet
    Cap størrelse
    Hættemateriale
    Lågfarve
    Septum
    Steril
    Tilgængelighed
    Price
  • 2,00 ml
    Flat bottom
    12×35 mm
    klar
    Yes
    8-425
    PP
    sort
    PTFE liner
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 233,00 kr
    233,00 kr
    1 * 144 Items
       233,00 kr
  • 4,00 ml
    Flat bottom
    15×45 mm
    klar
    Yes
    13-425
    PP
    sort
    PTFE liner
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 144 Items
       267,00 kr
  • 6,00 ml
    Flat bottom
    16×50 mm
    klar
    Yes
    13-425
    PP
    sort
    PTFE liner
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 267,00 kr
    267,00 kr
    1 * 144 Items
       267,00 kr
  • 8,00 ml
    Flat bottom
    17×60 mm
    klar
    Yes
    15-425
    PP
    sort
    PTFE liner
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 332,00 kr
    332,00 kr
    1 * 144 Items
       332,00 kr
  • 12,00 ml
    Flat bottom
    19×65 mm
    klar
    Yes
    15-425
    PP
    sort
    PTFE liner
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 332,00 kr
    332,00 kr
    1 * 144 Items
       332,00 kr
  • 16,00 ml
    Flat bottom
    21×70 mm
    klar
    Yes
    18-400
    PP
    sort
    PTFE liner
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 400,00 kr
    400,00 kr
    1 * 144 Items
       400,00 kr
  • 24,00 ml
    Flat bottom
    23×85 mm
    klar
    Yes
    20-400
    PP
    sort
    PTFE liner
    -
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items
    1 * 144 Items - 465,00 kr
    465,00 kr
    1 * 144 Items
       465,00 kr