Orders LinkContactUsLinkComponent
Self-laminating Polyester Labels for M710
Leverandør:   Brady
Self-laminating Polyester Labels for M710
Leverandør:  Brady
Certifikater
Self-laminating Polyester Labels for M710
Self-laminating Polyester Labels for M710
9 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Self-laminating polyester labels for M710 printer.
  • Self-laminating polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Good print smudge resistance, solvent resistance, and high/low temperature performance
Ideal for laboratory labelling applications.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Klæbestof
    Farve
    Printer
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY311988
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    B-461
    Polyester
    Permanent akryl
    White/Transparent
    M710
    9,53W×45,72H mm
    250/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.180,00 kr
    2.180,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.180,00 kr
  • BRDY311973
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    B-461
    Polyester
    Permanent akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×38,10H mm
    500/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.580,00 kr
    1.580,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.580,00 kr
  • BRDY311989
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    B-461
    Polyester
    Permanent akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×41,28H mm
    500/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.010,00 kr
  • BRDY311979
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    B-461
    Polyester
    Permanent akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×48,26H mm
    500/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.010,00 kr
    2.010,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.010,00 kr
  • BRDY311992
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    B-461
    Polyester
    Permanent akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×66,68H mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 553,00 kr
    553,00 kr
    1 * 1 ROL
       553,00 kr
  • BRDY311975
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    B-461
    Polyester
    Permanent akryl
    White/Transparent
    M710
    25,40W×44,45H mm
    250/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.540,00 kr
    1.540,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.540,00 kr
  • BRDY311976
    Labels, rectangular
    Labels, rectangular
    B-461
    Polyester
    Permanent akryl
    White/Transparent
    M710
    25,40W×66,68H mm
    100/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 922,00 kr
    922,00 kr
    1 * 1 ROL
       922,00 kr
  • BRDY311977
    Labels, rectangular and round
    Labels, rectangular and round
    B-116
    Polyester
    Permanent akryl
    White/Transparent
    M710
    15,24W×41,28H×12,70Ø mm
    150 sets/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 514,00 kr
    514,00 kr
    1 * 1 Each
       514,00 kr
  • BRDY311974
    Labels, rectangular and round
    Labels, rectangular and round
    B-101
    Polyester
    Permanent akryl
    White/Transparent
    M710
    40,00W×15,00H×9,53Ø m
    250 sets/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Each
    1 * 1 Each - 816,00 kr
    816,00 kr
    1 * 1 Each
       816,00 kr