Orders LinkContactUsLinkComponent
BAM 7 ≥98%
BAM 7 ≥98%
Leverandør:   Cayman Chemical
BAM 7 ≥98%
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  3-Methyl-1-(4-phenyl-2-thiazolyl)-1H-pyrazole-4,5-dione 4-[2-(2-ethoxyphenyl)hydrazone], 4-(2-(2-Ethoxyphenyl)hydrazono)-5-methyl-2-(4-phenylthiazol-2-yl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one, Bax Activator Molecule 7
  • CAS nummer:331244-89-4
  • Formel:C₂₁H₁₉N₅O₂S
  • MDL nummer:MFCD01246556
  • Molecular Weight:405.476 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 1 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - 395,00 kr
    395,00 kr
    1 * 1 mg
       395,00 kr
  • 5 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 5 mg
       1.140,00 kr
  • 10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 1.860,00 kr
    1.860,00 kr
    1 * 10 mg
       1.860,00 kr
  • 25 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 4.150,00 kr
    4.150,00 kr
    1 * 25 mg
       4.150,00 kr