Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Nano-spektrofotometer
VWR® Nano spectrophotometer, EU/UK plug, Drop and cuvette, 200 - 800 nm
  76777-152
VWR® Nano-spektrofotometer
  76777-152
VWR® Nano-spektrofotometer
VWR® Nano-spektrofotometer
VWR® Nano spectrophotometer, EU/UK plug, Drop and cuvette, 200 - 800 nm
80.870,00 kr
1 * 1 Items
VWR® Nano Spektrofotometer er designet til at forenkle og accelerere din molekylærbiologiske forskning og rutinemæssige applikationer.
  • Hurtig beregning og visning af absorbansforhold på 260/280 og 260/230. Xenonlampe og monokromator med forlænget levetid til fuld spektral scanning. Automatisk justering af lysvejslængder: 0,2 og 1,0 mm, hvilket sikrer nøjagtige målinger
  • Detekterer op til 4500 ng/µl ufortyndet dsDNA
  • Indbygget printer og USB-port
  • En kuvetteport til aflæsninger af optisk densitet (OD 600)
  • Måle- og databehandlingstid <5 sek
  • Justeringsskrue til banelængdekontrol drevet af elektromagnet
  • Separat instrumentstyring
  • Antal prøver: 1
VWR® Nano Spectrophotometer muliggør hurtig og præcis renhedsanalyse og kvantificering af nukleinsyrer og proteiner med så lidt som 0,5 µL prøve. Denne selvstændige enhed fungerer via en 17,8 cm fuldfarveberøringsskærm med forudindstillede programmer til evaluering af nukleinsyrer og proteinprøver, kolorimetriske assays (BCA, Bradford, Lowry osv.), UV-Vis spektralscanning og OD600-målinger for at bestemme bakteriekulturvækst. Den indbyggede software inkluderer en nyttig 'Protokolvejledning'-funktion, der guider brugeren gennem hvert trin i processen.
Hjertet i enheden er en xenonlampe med lang levetid, der giver et bredt bølgelængdeområde fra 200 til 800 nm. Xenonlampesystemet kræver ingen opvarmningstid; instrumentet kan bruges umiddelbart efter opstart. En meget følsom, hurtig silicium CCD-detektor sikrer hurtige og præcise resultater.
Efter pipettering af en prøvedråbe på kvartspiedestalen sænkes instrumentets overarm for at forlænge dråben ned i en væskesøjle. Stilængden justeres automatisk fra 0,2 til 1 mm, og absorbansværdierne evalueres ved hver for at bestemme den ideelle stilængde til optimale koncentrationsberegninger. Dette instrument kan hurtigt beregne DNA-, RNA- og proteinkoncentrationer samt renhedsniveauer og vise resultater inden for få sekunder. Brugere har mulighed for at udskrive resultaterne direkte fra instrumentets indbyggede printer, gemme i enhedens interne hukommelse eller eksportere dataene via USB i et Excel-kompatibelt format.
En kuvetteport, der er placeret bag kvartspiedestalen, bruges til aflæsninger af optisk densitet (OD 600), såsom målinger af bakteriekoncentration. To glaskuvetter medfølger.
 : CE- og UKCA-mærket.
 :
 :
 : Leveres med software, EU-stik og UK-stik samt 2 glaskuvetter.
 :
 :
  • Model:
    Drop and cuvette
  • Område:
    200 - 800 nm
  • Beskrivelse:
    VWR® Nano spectrophotometer, EU/UK plug
  • Cat. No.:
    76777-152
  • Lyskilde:
    Pulsed xenon flash lamp
  • Sample size:
    0,5 - 2,0 µl
  • Absorbansnøjagtighed:
    1% (7,332 Abs at 260 nm)
  • Detektor:
    2048 Element linear silicone CCD array
  • Output:
    USB and printer
  • Vægt:
    2,8 kg
  • Elektriske specifikationer:
    240 V
  • Absorbansområde:
    Pedestal: 0,04 - 90 A, Cuvette: 0 - 4 A (10 mm equivalent)
  • Bølgelængde nøjagtighed:
    ±1 nm
  • Koncentration:
    Maximum: dsDNA: 4500 ng/µl, BSA: 135 mg/ml
    Lower limit of detection: dsDNA: 2 ng/µl, BSA: 0,1 mg/ml
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 76777-148
    VWR® Extra printer paper, pack of 3
    1 * 1 Items - 365,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 76777-146
    VWR® Extra glass cuvettes, pack of 2
    1 * 1 Items - 457,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 77020-330
    VWR® Nano spectrophotometer pedestal reconditioning solution, 1,0 ml
    1 * 1 Items - 1.140,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 77020-332
    VWR® Nano spectrophotometer verification solution, 1,0 ml
    1 * 1 Items - 1.140,00 kr