Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder Funnels, PP
Powder Funnels, PP
Leverandør:   KARTELL
Powder Funnels, PP
Leverandør:  KARTELL
Certifikater
Powder Funnels, PP
Powder Funnels, PP
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
60° angle, autoclavable funnels.
  • Large bore avoids bridging of powders during transfer
  • Ribbed outside to avoid pressure lock
  • Excellent chemical resistance
Can be used with liquids.
Certifications: The raw materials used comply with food-contact EU regulation 1935/2004, 10/2011, US Food and Drug Administration and REACH/ROHS regulation.
Product Family Options
Produktinformation
  • Tragt udv. Ø
    Længde
    Stilk udv. Ø
    Materiale
    Stilklængde
    Tilgængelighed
    Price
  • KART0017100
    45 ml capacity
    45 ml capacity
    60 mm
    57,0 mm
    15 mm
    PP
    18,0 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 268,00 kr
    268,00 kr
    1 * 20 Items
       268,00 kr
  • KART0016800
    200 ml capacity
    200 ml capacity
    100 mm
    88,5 mm
    25 mm
    PP
    24,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 832,00 kr
    832,00 kr
    1 * 20 Items
       832,00 kr
  • KART0016900
    360 ml capacity
    360 ml capacity
    120 mm
    106,3 mm
    30 mm
    PP
    27,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 388,00 kr
    388,00 kr
    1 * 10 Items
       388,00 kr
  • KART0016700
    730 ml capacity
    730 ml capacity
    80 mm
    79,8 mm
    36 mm
    PP
    22,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 580,00 kr
    580,00 kr
    1 * 20 Items
       580,00 kr
  • KART0017000
    730 ml capacity
    730 ml capacity
    150 mm
    142,0 mm
    36 mm
    PP
    39,9 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items
    1 * 10 Items - 653,00 kr
    653,00 kr
    1 * 10 Items
       653,00 kr
  • 221-1536
    1290 ml capacity
    1290 ml capacity
    180 mm
    166,0 mm
    43 mm
    PP
    48,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 418,00 kr
    418,00 kr
    1 * 5 Items
       418,00 kr