Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(-)-Mannitol ≥96%, powder USP
D-(-)-Mannitol ≥96%, powder USP
Supplier:   Spectrum Chemical
D-(-)-Mannitol ≥96%, powder USP
Supplier:  Spectrum Chemical
Certifikater
D-(-)-Mannitol ≥96%, powder USP
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Mannitol, Powder, USP.
All Spectrum Chemical USP products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Synonymer:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS nummer:69-65-8
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00064287
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Merck Index:13,05769
  • Kogende Pt:290…295 °C (4 hPa)
  • Smeltende Pt:164…169 °C
  • Tæthed:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-711-8
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    96% Min.
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Availability
    Price
  • Poly bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 3.130,00 kr
    3.130,00 kr
    1 * 500 g
       3.130,00 kr
  • Poly pail
    2,5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 6.510,00 kr
    6.510,00 kr
    1 * 2,5 kg
       6.510,00 kr