ContactUsLinkComponent
VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Sterile, for Class 10 / ISO 4
undefined
VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Sterile, for Class 10 / ISO 4
  • Catalog No:
  • 112-6197
  • 112-6196
  • 112-6194
  • 112-6198
  • 112-6192
  • 112-6193
  • 112-6195
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Latex/latex-fri:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Renrum klasse:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Manchet:
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Manchet tykkelse:
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • 0,12 - 0,16 mm
  • Finger tykkelse:
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • 0,20 - 0,26 mm
  • Håndflade tykkelse:
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • 0,20 - 0,24 mm
  • Trækstyrke:
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • ≥18 MPa
  • Ultimativ forlængelse:
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • ≥700%
  • Sterility:
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
  • Sterile
Frequently Bought Together