VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Sterile, for Class 10 / ISO 4
VWR® cleanroom latex gloves provides reliable, durable and comfortable hand protection during demanding cleanroom applications.
- Beaded cuff
- Natural rubber latex
- Low particle count
- Silicone free
- Sterile 10⁻⁶ SAL
: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016; CAT III; AQL 1.5
: Each pair is double packaged in a wallet within a pouch, 20 pouches per bag, 10 bags per case (200 pairs).
- Catalog No:
- 112-6197
- 112-6196
- 112-6194
- 112-6198
- 112-6192
- 112-6193
- 112-6195
- Ambidextrous/Hånd-specifik:
- Hånd-specifik
- Hånd-specifik
- Hånd-specifik
- Hånd-specifik
- Hånd-specifik
- Hånd-specifik
- Hånd-specifik
- Engangs/Genbrugelig:
- Engangs
- Engangs
- Engangs
- Engangs
- Engangs
- Engangs
- Engangs
- Latex/latex-fri:
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Latex
- Med pudder/pudderfri:
- Pudderfri
- Pudderfri
- Pudderfri
- Pudderfri
- Pudderfri
- Pudderfri
- Pudderfri
- Renrum klasse:
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- 10/ISO 4
- Manchet:
- Rullet kant
- Rullet kant
- Rullet kant
- Rullet kant
- Rullet kant
- Rullet kant
- Rullet kant
- Manchet tykkelse:
- 0,12 - 0,16 mm
- 0,12 - 0,16 mm
- 0,12 - 0,16 mm
- 0,12 - 0,16 mm
- 0,12 - 0,16 mm
- 0,12 - 0,16 mm
- 0,12 - 0,16 mm
- Finger tykkelse:
- 0,20 - 0,26 mm
- 0,20 - 0,26 mm
- 0,20 - 0,26 mm
- 0,20 - 0,26 mm
- 0,20 - 0,26 mm
- 0,20 - 0,26 mm
- 0,20 - 0,26 mm
- Håndflade tykkelse:
- 0,20 - 0,24 mm
- 0,20 - 0,24 mm
- 0,20 - 0,24 mm
- 0,20 - 0,24 mm
- 0,20 - 0,24 mm
- 0,20 - 0,24 mm
- 0,20 - 0,24 mm
- Trækstyrke:
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- ≥18 MPa
- Ultimativ forlængelse:
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- ≥700%
- Sterility:
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
- Sterile
Frequently Bought Together