Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer Flasks with Screw Neck
Erlenmeyer Flasks with Screw Neck
Leverandør:   Lenz Laborglas
Erlenmeyer Flasks with Screw Neck
Leverandør:  Lenz Laborglas
Certifikater
Erlenmeyer Flasks with Screw Neck
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
DURAN®, amber coloured, with DIN thread.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to rapid temperature changes
With white volume graduations and white marking field. Amber coloured to protect light-sensitive substances.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • 25 ml
    ravfarvet
    GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 1 Items
       535,00 kr
  • 50 ml
    ravfarvet
    GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 583,00 kr
    583,00 kr
    1 * 1 Items
       583,00 kr
  • 100 ml
    ravfarvet
    GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 552,00 kr
    552,00 kr
    1 * 1 Items
       552,00 kr