Accessories for laboratory jacks
Stativklemme, gaffelgreb
Messing, nikkelbelagt med vinylbelagte kæber. Med fleksibelt skaft og M 10 gevind til at skrue ind i hullet i løfteplatformens topplade., 245-1221-245-1228, M 10 thread
Messing, nikkelbelagt med vinylbelagte kæber. Med fleksibelt skaft og M 10 gevind til at skrue ind i hullet i løfteplatformens topplade., 245-1221-245-1228, M 10 thread
245-1225
- Til:245-1221-245-1228
- med:M 10 thread
- Beskrivelse:Stativklemme, gaffelgreb
Messing, nikkelbelagt med vinylbelagte kæber. Med fleksibelt skaft og M 10 gevind til at skrue ind i hullet i løfteplatformens topplade.