Orders LinkContactUsLinkComponent
Internal thread cryogenic vials
Internal thread cryogenic vials
   Bæredygtige muligheder
Leverandør:   Corning
Internal thread cryogenic vials
Leverandør:  Corning
   Bæredygtige muligheder
Certifikater
Internal thread cryogenic vials
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These vials are manufactured from polypropylene to withstand temperatures down to –196 °C.
  • Black graduations with large marking spot
  • Vials have a silicone washer for a secure seal
  • 2 ml self-standing vials are available in five cap colors.
  • Vials may be color coded with inserts
  • Free foam rack with each case
  • RNase-/DNase-free
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Self-standing vials have a special base design allowing them to be locked into cryogenic rack and tray (Cat. No. 431131) for single-handed manipulation.
Advarsel: Do not use cryogenic vials for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Only store vials in the vapor phase above the liquefied gas. Always use appropriate safety equipment when removing vials from cryogenic storage.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 734-1834
  • 734-4196
  • 734-1835
  • 734-1836
  • 734-1838
  • 734-1837
  • 734-1853
  • 734-1839
  • 479-1187
  • 479-1188
  • 479-1189
  • 479-1190
  • 479-1191
  • 479-1192
  • Environmentally Preferable:
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Lav fremstillingspåvirkning
  • Miljøcertificering:
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
  • I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Kasket inkluderet
    Lågfarve
    Tilgængelighed
    Price
  • Fritstående
    1,20 ml
    Konisk bund
    Yes
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.740,00 kr
    2.740,00 kr
    1 * 500 Items
       2.740,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1834
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Fritstående
    2,00 ml
    rundbundet
    Yes
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 1.390,00 kr
    1.390,00 kr
    1 * 250 Items
       1.390,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-4196
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Fritstående
    2,00 ml
    rundbundet
    Yes
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.740,00 kr
    2.740,00 kr
    1 * 500 Items
       2.740,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1835
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-1836
    Ikke fritstående
    Ikke fritstående
    2,00 ml
    rundbundet
    Yes
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.740,00 kr
    2.740,00 kr
    1 * 500 Items
       2.740,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1836
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Fritstående
    4,00 ml
    rundbundet
    Yes
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 500 Items
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1838
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-1837
    Ikke fritstående
    Ikke fritstående
    4,00 ml
    rundbundet
    Yes
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.380,00 kr
    3.380,00 kr
    1 * 500 Items
       3.380,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1837
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Fritstående
    5,00 ml
    rundbundet
    Yes
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 500 Items
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1853
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • 734-1839
    Ikke fritstående
    Ikke fritstående
    5,00 ml
    rundbundet
    Yes
    orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 500 Items
       3.500,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    734-1839
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Self standing
    2,00 ml
    Round bottom
    Yes
    Assorterede
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 3.150,00 kr
    3.150,00 kr
    1 * 500 Items
       3.150,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-1187
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Self standing
    2,00 ml
    Round bottom
    Yes
    gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.870,00 kr
    2.870,00 kr
    1 * 500 Items
       2.870,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-1188
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Self standing
    2,00 ml
    Round bottom
    Yes
    blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.870,00 kr
    2.870,00 kr
    1 * 500 Items
       2.870,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-1189
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Self standing
    2,00 ml
    Round bottom
    Yes
    grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.870,00 kr
    2.870,00 kr
    1 * 500 Items
       2.870,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-1190
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Self standing
    2,00 ml
    Round bottom
    Yes
    rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.870,00 kr
    2.870,00 kr
    1 * 500 Items
       2.870,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-1191
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
  • Self standing
    2,00 ml
    Round bottom
    Yes
    hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 2.870,00 kr
    2.870,00 kr
    1 * 500 Items
       2.870,00 kr
    Specifikationer:
      Lav fremstillingspåvirkning
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-1192
    Environmentally Preferable
    Lav fremstillingspåvirkning
    Miljøcertificering
    I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
      Lav fremstillingspåvirkning
Cap inserts
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 500 Items
       351,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 500 Items
       351,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • rød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 500 Items
       351,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 500 Items
       351,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 351,00 kr
    351,00 kr
    1 * 500 Items
       351,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • Assorterede
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 359,00 kr
    359,00 kr
    1 * 500 Items
       359,00 kr