VWR®, Caps for Erlenmeyer Shaker Flasks
Leverandør: VWR Collection
VWR®, Caps for Erlenmeyer Shaker Flasks
Leverandør: VWR Collection
Certifikater
Om denne vare
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Documents
CoC_VWRI214-0482_2404071769F COC_VWRI214-0487_230216771F coc_VWRI214-0491_2510251908A coc_VWRI214-0492_2511081909A coc_VWRI214-0493_2510251909A
More
TDS VWR 2L-3L-5L PC Erlenmeyer Flasks.pdf TDS VWR PC Erlenmeyer Shaker Flasks, Baffled Bottom.pdf TDS VWR PC Erlenmeyer Shaker Flasks.pdf TDS VWR PETG Erlenmeyer Shaker Flasks, Baffled Bottom.pdf TDS VWR PETG Erlenmeyer Shaker Flasks.pdf
Datasheet
VWR® Seal Cap for 250 ml Erlenmeyer Shaker Flasks VWR® Seal Cap for 5L Erlenmeyer Shaker Flasks
Additional Product Details
Specifications for Product Family
Specifikationer
- Catalog No:
- 214-0482
- 214-0483
- 214-0484
- 214-0485
- 214-0486
- 214-0487
- 214-0488
- 214-0489
- 214-0490
- 214-0491
- 214-0492
- 214-0493
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- TilgængelighedPrice
- 214-0482Plug seal cap for 125 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0482Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0483Vent cap for 125 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0483Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0484Plug seal cap for 250 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0484Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0485Vent cap for 250 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0485Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0486Plug seal cap for 500 ml, 1000 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0486Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0487Vent cap for 500 ml, 1000 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0487Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0488Plug seal cap for 2000 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0488Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0489Vent cap for 2000 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0489Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0490Plug seal cap for 3000 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0490Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0491Vent cap for 3000 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0491Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0492Plug seal cap for 5000 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0492Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning - 214-0493Vent cap for 5000 mlSpecifikationer:
Lav fremstillingspåvirkning More
Specifications
Cat. No.214-0493Environmentally PreferableLav fremstillingspåvirkningMiljøcertificeringISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0MLav fremstillingspåvirkning