Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodium decanoate ≥99%
Sodium decanoate ≥99%
Glass, amber, 25 g
Katalog # SPCMD2852-25GM
Leverandør:   Spectrum Chemical
Sodium decanoate ≥99%
Katalog # SPCMD2852-25GM
Leverandør:  Spectrum Chemical
CAS nummer:  1002-62-6
Sodium decanoate ≥99%
Glass, amber, 25 g
CAS nummer:  1002-62-6
Price
499,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Advarsel: Storage temperature - Refrigerate
  • CAS nummer:1002-62-6
  • Formel:C₁₀H₁₉NaO₂
  • MDL nummer:MFCD00066453
  • Molecular Weight:194.2464 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Approx. 99 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass, amber
  • Pakn:
    25 g