Sodium decanoate ≥99%
Glass, amber, 25 g
Katalog # SPCMD2852-25GM
Leverandør: Spectrum Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Advarsel: Storage temperature - Refrigerate
- CAS nummer:1002-62-6
- Formel:C₁₀H₁₉NaO₂
- MDL nummer:MFCD00066453
- Molecular Weight:194.2464 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay:Approx. 99 %
Specifikationer
- Pakning:Glass, amber
- Pakn:25 g