Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinin NF
Creatinin NF
Leverandør:   Spectrum Chemical
Creatinin NF
Leverandør:  Spectrum Chemical
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
Synonymer:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL nummer:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-466-7
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    98.5% Min.
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Poly bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 802,00 kr
    802,00 kr
    1 * 25 g
       802,00 kr
  • 100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 2.170,00 kr
    2.170,00 kr
    1 * 100 g
       2.170,00 kr
  • Poly pail
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 8.990,00 kr
    8.990,00 kr
    1 * 1 kg
       8.990,00 kr
  • Poly pail
    12 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 kg
    1 * 12 kg - 33.590,00 kr
    33.590,00 kr
    1 * 12 kg
       33.590,00 kr