Orders LinkContactUsLinkComponent
Re-Usable Cleaning Coupons
Leverandør:   Sampling Systems
Re-Usable Cleaning Coupons
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Re-Usable Cleaning Coupons
Re-Usable Cleaning Coupons
14 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Cleaning coupons are great for validating a cleaning regime.
  • All popular sizes available
  • Wide variety of materials and finishes
Sampling Systems' extensive range of cleaning coupons come in a diverse selection of materials, sizes, and finishes. They are ideal for validating cleaning regimes. Popular materials include 316 stainless steel, PTFE, aluminium, and HDPE.
Product Family Options
Produktinformation
  • L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP8644AB-50
    Borosilicate glass
    Borosilicate glass
    50×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 444,00 kr
    444,00 kr
    1 * 1 Items
       444,00 kr
  • 300-0610
    304 stainless steel - bright
    304 stainless steel - bright
    50×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.050,00 kr
    2.050,00 kr
    1 * 1 Items
       2.050,00 kr
  • 300-0611
    304 stainless steel - satin
    304 stainless steel - satin
    50×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.230,00 kr
    1.230,00 kr
    1 * 1 Items
       1.230,00 kr
  • SAMP8644S6-50S
    Stainless steel 316L - satin
    Stainless steel 316L - satin
    50×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.740,00 kr
    1.740,00 kr
    1 * 1 Items
       1.740,00 kr
  • Silicone
    50×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.650,00 kr
    1.650,00 kr
    1 * 1 Items
       1.650,00 kr
  • SAMP8644AB-100
    Borosilicate glass
    Borosilicate glass
    100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 887,00 kr
    887,00 kr
    1 * 1 Items
       887,00 kr
  • Aluminium
    100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.630,00 kr
    1.630,00 kr
    1 * 1 Items
       1.630,00 kr
  • EPDM
    100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.170,00 kr
    1.170,00 kr
    1 * 1 Items
       1.170,00 kr
  • HDPE
    100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 313,00 kr
    313,00 kr
    1 * 1 Items
       313,00 kr
  • Nylon
    100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 887,00 kr
    887,00 kr
    1 * 1 Items
       887,00 kr
  • SAMP8644PP-100
    Polypropylene
    Polypropylene
    100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 417,00 kr
    417,00 kr
    1 * 1 Items
       417,00 kr
  • SAMP8644PVC-100
    Polypropylene
    Polypropylene
    100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 887,00 kr
    887,00 kr
    1 * 1 Items
       887,00 kr
  • 300-0609
    304 stainless steel - satin
    304 stainless steel - satin
    100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.780,00 kr
    1.780,00 kr
    1 * 1 Items
       1.780,00 kr
  • Silicone
    100×100 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.650,00 kr
    1.650,00 kr
    1 * 1 Items
       1.650,00 kr