SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate) ≥97% (by HPLC), Millipore®
Katalog # 573114-100
Leverandør: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakn:100 mg
- Seq:2440
Specifikationer
Om denne vare
:
:334.33 g/mol
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS07
Opbevaringstemperatur:Fryser
CAS nummer:64987-85-5
Formel:C₁₆H₁₈N₂O₆
MDL nummer:MFCD00009634