Orders LinkContactUsLinkComponent
Dipping bottles
Dipping bottles
Leverandør:   Sampling Systems
Dipping bottles
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Dipping bottles
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Dipping bottles are excellent for sampling in open water, as well as in tanks and drums.
  • Wide range available
  • Stainless steel 304 or brass construction
  • Customisable
Sampling liquids at depth is easy with these dipping bottles. Available in either 304 stainless steel or brass construction, they can take liquid samples from a variety of locations including open water kegs, drums, and wells.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Kapacitet
    Længde
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • Messing
    300 ml
    162 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.370,00 kr
    2.370,00 kr
    1 * 1 Items
       2.370,00 kr
  • Messing
    500 ml
    240 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.600,00 kr
    2.600,00 kr
    1 * 1 Items
       2.600,00 kr
  • Messing
    1000 ml
    300 mm
    75 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.830,00 kr
    2.830,00 kr
    1 * 1 Items
       2.830,00 kr
  • Rustfrit stål 304
    300 ml
    153 mm
    62 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.890,00 kr
    3.890,00 kr
    1 * 1 Items
       3.890,00 kr
  • Rustfrit stål 304
    500 ml
    207 mm
    62 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.300,00 kr
    4.300,00 kr
    1 * 1 Items
       4.300,00 kr
  • Rustfrit stål 304
    1000 ml
    325 mm
    77 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.720,00 kr
    4.720,00 kr
    1 * 1 Items
       4.720,00 kr