Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserts for U-D master manual samplers
Inserts for U-D master manual samplers
Leverandør:   Sampling Systems
Inserts for U-D master manual samplers
Leverandør:  Sampling Systems
Certifikater
Inserts for U-D master manual samplers
Inserts for U-D master manual samplers
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Stainless steel inserts for U-D Master manual samplers.
  • Made from 316 stainless steel
These inserts are ideal for helping to prevent sampling error. By simply changing the sample inserts, different volumes can be accurately sampled.
Product Family Options
Produktinformation
  • Materiale
    Volumen
    Tilgængelighed
    Price
  • SAMP1230T-03S
    U-D Master insert split
    U-D Master insert split
    Rustfrit stål 316L
    0,3 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.630,00 kr
    4.630,00 kr
    1 * 1 Items
       4.630,00 kr
  • SAMP1230T-05S
    U-D Master insert split
    U-D Master insert split
    Rustfrit stål 316L
    0,5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.630,00 kr
    4.630,00 kr
    1 * 1 Items
       4.630,00 kr
  • SAMP1230T-10S
    U-D Master insert split
    U-D Master insert split
    Rustfrit stål 316L
    1 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.630,00 kr
    4.630,00 kr
    1 * 1 Items
       4.630,00 kr
  • SAMP1230T-15S
    U-D Master insert split
    U-D Master insert split
    Rustfrit stål 316L
    1,5 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.630,00 kr
    4.630,00 kr
    1 * 1 Items
       4.630,00 kr
  • SAMP1230T-30S
    U-D Master insert split
    U-D Master insert split
    Rustfrit stål 316L
    3 ml
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.630,00 kr
    4.630,00 kr
    1 * 1 Items
       4.630,00 kr