Orders LinkContactUsLinkComponent
iFSP1 ≥98%
iFSP1 ≥98%
Irriterende
Leverandør:   Cayman Chemical
iFSP1 ≥98%
Leverandør:  Cayman Chemical
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
iFSP1 is an inhibitor of apoptosis inducing factor mitochondria-associated 2/ferroptosis suppressor protein 1 (AIFM2/FSP1)
Advarsel: 98
Synonymer:  1-amino-3-(4-methylphenyl)-pyrido[1,2-a]benzimidazole-2,4-dicarbonitrile, 1-Amino-3-p-tolyl-benzo[4,5]imidazo[1,2-a]pyridine-2,4-dicarbonitrile
  • CAS nummer:150651-39-1
  • Formel:C₂₀H₁₃N₅
  • MDL nummer:MFCD01572665
  • Molecular Weight:323.4 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 395,00 kr
    395,00 kr
    1 * 5 mg
       395,00 kr
  • 10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 747,00 kr
    747,00 kr
    1 * 10 mg
       747,00 kr
  • 50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 3.160,00 kr
    3.160,00 kr
    1 * 50 mg
       3.160,00 kr
  • 100 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 5.870,00 kr
    5.870,00 kr
    1 * 100 mg
       5.870,00 kr