Orders LinkContactUsLinkComponent
Polypropylene bottles, Corning®
Polypropylene bottles, Corning®
Leverandør:   Corning
Polypropylene bottles, Corning®
Leverandør:  Corning
Certifikater
Polypropylene bottles, Corning®
Polypropylene bottles, Corning®
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Bottles are manufactured from low density polyethylene and are offered with a narrow or wide mouth design.
  • Hollow glass stopper style
  • Reusable
  • Non sterile
The cap and dispensing tube are manufactured from polypropylene to optimize backflow of the solution. The design permits minimal turbulence of the liquid in the bottle.
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • CORN1300P-250
    Narrow mouth, polypropylene
    Narrow mouth, polypropylene
    250 ml
    GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 578,00 kr
    578,00 kr
    1 * 12 Items
       578,00 kr
  • CORN1300P-500
    Narrow mouth, polypropylene
    Narrow mouth, polypropylene
    500 ml
    GL 25
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 741,00 kr
    741,00 kr
    1 * 12 Items
       741,00 kr
  • CORN1300P-1L
    Narrow mouth, polypropylene
    Narrow mouth, polypropylene
    1000 ml
    GL 32
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 12 Items
       1.050,00 kr
  • CORN1300P-250W
    Wide mouth, Polypropylene
    Wide mouth, Polypropylene
    250 ml
    GL 45
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 712,00 kr
    712,00 kr
    1 * 12 Items
       712,00 kr
  • CORN1300P-500W
    Wide mouth, Polypropylene
    Wide mouth, Polypropylene
    500 ml
    GL 45
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 830,00 kr
    830,00 kr
    1 * 12 Items
       830,00 kr
  • CORN1300P-1LW
    Wide mouth, Polypropylene
    Wide mouth, Polypropylene
    1000 ml
    GL 63
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 12 Items
       1.090,00 kr