ContactUsLinkComponent
Bev-A-Line® XX Transfer Pump Tubing
undefined
Bev-A-Line® XX Transfer Pump Tubing
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 152 m (500 ft.)
  • 76,2 m (250 ft.)
  • 152 m (500 ft.)
  • Maks. tryk:
  • 6,9 bar (100 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 9 bar (130 psi)
  • Max. temperature:
  • 71 °C (160 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • 71 °C (160 °F)
  • Min. temperature:
  • –28 °C (–20 °F)
  • –28 °C (–20 °F)
  • –28 °C (–20 °F)
  • Regulatory approvals:
  • NSF-61
  • NSF-61
  • NSF-61
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 6,9 bar (100 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 9 bar (130 psi)
  • Garanti:
  • 3 Months
  • 3 Months
  • 3 Months
Frequently Bought Together