Automation tips for Hamilton® Microlab® Star Line and Nimbus®, Axygen
: Corning
Axygen brand automation tips are compatible with Hamilton® Microlab® Star and Nimbus® robotic systems.
- Conductive black or clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
Tips are available in 4 sizes (10, 50, 300, and 1000 µl) and are packaged in either traditional hanging tip racks ('frame' style) or deck-seating nested tip racks. As with all Axygen robotic tips, they are manufactured to stringent specifications under strict process control and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
: Tips are also available in five tray blister packs with barcoded trays.
- Catalog No:
- 731-0421
- AXYGHT300CHTR5
- 731-0424
- AXYGHT50CBKHTRS5
- AXYGHT300CBKHTR5
- AXYGHT1000CBKHTR5
- 731-0423
- AXYGHT10CHTR5
- AXYGHT1000CBKHTRS5
- AXYGHT50CHTR5
- AXYGHT10CHTRS5
- AXYGHT10CBKHTRS5
- 731-0427
- AXYGHT1000CHTRS5
- 731-0426
- AXYGHT50CBKHTR5
- 731-0428
- 731-0425
- 731-0419
- 731-0422
- 613-3138
- AXYGHT1000CHTR5
- 731-0417
- AXYGHT10CBKHTR5
- 731-0420
- 731-0416
- 731-0418
- AXYGHT300CHTRS5
- Environmentally Preferable:
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Lav fremstillingspåvirkning
- Miljøcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa
Frequently Bought Together