Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Snap Cap Vials
VWR®, Snap Cap Vials
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR®, Snap Cap Vials
VWR®, Snap Cap Vials
17 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Snap cap vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They should only be used for storage of solids and powders.
  • No liners needed in the cap
  • Good handling with gloves
  • Quick and easy open/close
  • Easy filling
Snap cap vials constructed from type I borosilicate glass with low metal content. Vials are available in clear version with a flat bottom without a cap or as a kit with a PE cap. The usage of these vials allows the samples to be stored for a long time (long-term storage applications).
Product Family Options
Vials
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Materiale
    Farve
    Kasket inkluderet
    Cap størrelse
    Hættemateriale
    Lågfarve
    Tilgængelighed
    Price
  • Vials
    5,00 ml
    Flat bottom
    20×40 mm
    Borosilicate glass 5.1
    klar
    No
    ND18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 4.430,00 kr
    4.430,00 kr
    1 * 1.000 Items
       4.430,00 kr
  • Vials
    10,00 ml
    Flat bottom
    22×50 mm
    Borosilicate glass 5.1
    klar
    No
    ND18
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 6.020,00 kr
    6.020,00 kr
    1 * 1.000 Items
       6.020,00 kr
  • Vials
    15,00 ml
    Flat bottom
    26×48 mm
    Borosilicate glass 5.1
    klar
    No
    ND22
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.740,00 kr
    2.740,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.740,00 kr
  • Vials
    25,00 ml
    Flat bottom
    26×65 mm
    Borosilicate glass 5.1
    klar
    No
    ND22
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.610,00 kr
    2.610,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.610,00 kr
Vial kits
Produktinformation
  • Kapacitet
    Grundlag
    Diameter×H
    Materiale
    Farve
    Kasket inkluderet
    Cap størrelse
    Hættemateriale
    Lågfarve
    Tilgængelighed
    Price
  • 548-0554A
    Vial kits
    Vial kits
    3,00 ml
    Flat bottom
    30×18 mm
    klar
    Yes
    ND18
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.150,00 kr
    1.150,00 kr
    1 * 200 Items
       1.150,00 kr
  • 548-0555A
    Vial kits
    Vial kits
    5,00 ml
    Flat bottom
    20×40 mm
    klar
    Yes
    ND18
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 315,00 kr
    315,00 kr
    1 * 200 Items
       315,00 kr
  • 548-0625A
    Vial kits
    Vial kits
    11,00 ml
    Flat bottom
    22×45 mm
    klar
    Yes
    ND22
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 361,00 kr
    361,00 kr
    1 * 200 Items
       361,00 kr
  • Vial kits
    15,00 ml
    Flat bottom
    24×52 mm
    klar
    Yes
    ND22
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 460,00 kr
    460,00 kr
    1 * 200 Items
       460,00 kr
  • 548-0621A
    Vial kits
    Vial kits
    12,50 ml
    Flat bottom
    22×50 mm
    klar
    Yes
    ND22
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 409,00 kr
    409,00 kr
    1 * 200 Items
       409,00 kr
  • 548-0623A
    Vial kits
    Vial kits
    20,00 ml
    Flat bottom
    26×55 mm
    klar
    Yes
    ND22
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 638,00 kr
    638,00 kr
    1 * 200 Items
       638,00 kr
  • 548-0649A
    Vial kits
    Vial kits
    25,00 ml
    Flat bottom
    30×50 mm
    klar
    Yes
    ND28
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items
    1 * 250 Items - 769,00 kr
    769,00 kr
    1 * 250 Items
       769,00 kr
  • 548-0622A
    Vial kits
    Vial kits
    27,00 ml
    Flat bottom
    26×70 mm
    klar
    Yes
    ND22
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 769,00 kr
    769,00 kr
    1 * 200 Items
       769,00 kr
  • 548-0624A
    Vial kits
    Vial kits
    30,00 ml
    Flat bottom
    28×75 mm
    klar
    Yes
    ND22
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.020,00 kr
    1.020,00 kr
    1 * 200 Items
       1.020,00 kr
  • 548-0650A
    Vial kits
    Vial kits
    40,00 ml
    Flat bottom
    30×80 mm
    klar
    Yes
    ND28
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.210,00 kr
    1.210,00 kr
    1 * 200 Items
       1.210,00 kr
  • 548-0651A
    Vial kits
    Vial kits
    50,00 ml
    Flat bottom
    30×100 mm
    klar
    Yes
    ND28
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 200 Items
       1.270,00 kr
  • 548-0652A
    Vial kits
    Vial kits
    64,00 ml
    Flat bottom
    28×145 mm
    klar
    Yes
    ND28
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.050,00 kr
    1.050,00 kr
    1 * 100 Items
       1.050,00 kr
  • Vial kits
    100,00 ml
    Flat bottom
    34×145mm
    klar
    Yes
    ND28
    PE
    transparent
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 1.000,00 kr
    1.000,00 kr
    1 * 100 Items
       1.000,00 kr