VWR®, Inserts for Shell Vials
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Om denne vare
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Documents
Product Family Options
Produktinformation
- KapacitetGrundlagDiameter×HMaterialeFarveKasket inkluderetTilgængelighedPrice
- 548-0044AMicro-insert, 13 mm topMicro-insert, 13 mm top0,10 mlConical bottom5×34 mmBorosilicate glass 5.1klarNoLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items3.140,00 kr
- 548-0050AMicro-insert, 13 mm topMicro-insert, 13 mm top0,30 mlConical bottom6×43,5 mmBorosilicate glass 5.1klarNoLog ind for tilgængelighed1 * 1.000 Items2.850,00 kr