Orders LinkContactUsLinkComponent
Round bottles with snap closure
Round bottles with snap closure
Leverandør:   BURKLE
Round bottles with snap closure
Leverandør:  BURKLE
Certifikater
Round bottles with snap closure
Round bottles with snap closure
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Handy round bottles with snap-action hinged lid, especially suited for cosmetic liquids, emulsions, creams, and oils. Sampling possible per portion.
  • HDPE transparent bottle, PP closure
  • Snap closure with hole Ø 3 mm
  • Cost-effective and shapely
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 100 ml
    22 mm
    115 mm (with cap) mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15,60 kr
    15,60 kr
    1 * 1 Items
       15,60 kr
  • 250 ml
    22 mm
    143 mm (with cap) mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 19,90 kr
    19,90 kr
    1 * 1 Items
       19,90 kr
  • 500 ml
    25 mm
    182 mm (with cap) mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 25,70 kr
    25,70 kr
    1 * 1 Items
       25,70 kr
  • 1000 ml
    25 mm
    221 mm (with cap) mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 37,60 kr
    37,60 kr
    1 * 1 Items
       37,60 kr